1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PC7732-100G PC7732-25G PC7732-5G
APOSPC7732-100GEA 46.4 EUR
APOSPC7732-100G APOSPC7732-25G APOSPC7732-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 97%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Ionic Liquid.
Formel: C₈H₁₅F₆N₂P
Molecular Weight: 284.18 g/mol
Siedepunkt: >340 °C
Schmelzpunkt: 44383 °C
Dichte: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093295
CAS-Nummer: 174501-64-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable