5-Fluor-2-methoxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (5-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC7735-1G PC7735-5G PC7735-10G
APOSPC7735-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7735-1G APOSPC7735-5G APOSPC7735-10G
5-Fluor-2-methoxybenzylalkohol
5-Fluor-2-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO₂
Molecular Weight: 156,16 g/mol
Schmelzpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671767
CAS-Nummer: 426831-32-5