4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α,α-Trifluor-p-tolylisothiocyanat
PC7741-25G PC7741-5G PC7741-1G
APOSPC7741-25GEA 0 EUR
APOSPC7741-25G APOSPC7741-5G APOSPC7741-1G
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat 98%
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
Molecular Weight: 203.19 g/mol
Siedepunkt: 207 °C
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039645
CAS-Nummer: 1645-65-4
UN: 3261
ADR: 8 II