(2-Brom-5-fluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
PC7747-25G
PC7747-100G
APOSPC7747-25GEA
91.5
EUR
APOSPC7747-25G
APOSPC7747-100G
(2-Brom-5-fluorphenyl)essigsäure 98%
(2-Brom-5-fluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233.03 g/mol Schmelzpunkt: 113…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094440 CAS-Nummer: 739336-26-6 |