5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7749-10G PC7749-1G PC7749-5G PC7749-25G
APOSPC7749-10GEA 331 EUR
APOSPC7749-10G APOSPC7749-1G APOSPC7749-5G APOSPC7749-25G
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅ClF₃N
Siedepunkt: 92…94 °C/6…8mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01862650
CAS-Nummer: 386715-33-9