2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brom-1-chlor-4-fluorbenzol, 1-Brom-3-chlor-6-fluorbenzol
PC7752-100G PC7752-25G PC7752-5G
APOSPC7752-100GEA 56.7 EUR
APOSPC7752-100G APOSPC7752-25G APOSPC7752-5G
2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol 97%
2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol
Formel: C₆H₃BrClF
Molecular Weight: 209.44 g/mol
Siedepunkt: 180 °C
Dichte: 1.719 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672934
CAS-Nummer: 1996-30-1