tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, N-BOC protected
PC7763-1G PC7763-250MG
APOSPC7763-1GEA 176 EUR
APOSPC7763-1G APOSPC7763-250MG
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate
Formel: C₁₃H₁₄F₃NO₄
Molecular Weight: 305,26 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669635
CAS-Nummer: 505084-60-6