2'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: o-(Trifluormethyl)propiophenon

PC7764-25G PC7764-5G
APOSPC7764-25GEA 114 EUR
APOSPC7764-25G APOSPC7764-5G
2'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%
2'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
Molecular Weight: 202.18 g/mol
Siedepunkt: 219…220 °C
Dichte: 1.214 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013557
CAS-Nummer: 16185-96-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR