3-(Trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7766G-1G PC7766G-25G PC7766G-5G
APOSPC7766G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7766G-1G APOSPC7766G-25G APOSPC7766G-5G
3-(Trifluormethyl)pyridin 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147.1 g/mol
Siedepunkt: 113…115 °C
Dichte: 1.276 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100032
CAS-Nummer: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III