4-(Trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7766H-1G PC7766H-5G
APOSPC7766H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7766H-1G APOSPC7766H-5G
4-(Trifluormethyl)pyridin
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
Siedepunkt: 108 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153289
CAS-Nummer: 3796-24-5
UN: 1993
ADR: 3,II