4-(Trifluormethyl)-2,3,5,6-tetrafluorthiophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7769C-1G PC7769C-5G
APOSPC7769C-1GEA 71.2 EUR
APOSPC7769C-1G APOSPC7769C-5G
4-(Trifluormethyl)-2,3,5,6-tetrafluorthiophenol 97%
4-(Trifluormethyl)-2,3,5,6-tetrafluorthiophenol
Formel: C₇HF₇S
Molecular Weight: 250.14 g/mol
Siedepunkt: 169 °C
Dichte: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191594
CAS-Nummer: 651-84-3