4-(Trifluormethyl)thiobenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)thiobenzoesäureamid
PC7769F-25G PC7769F-5G PC7769F-100G
APOSPC7769F-25GEA 34.8 EUR
APOSPC7769F-25G APOSPC7769F-5G APOSPC7769F-100G
4-(Trifluormethyl)thiobenzamid 98%
4-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Formel: C₈H₆F₃NS
Molecular Weight: 205.2
Siedepunkt: 254
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051806
CAS-Nummer: 72505-21-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III