2-(Trifluormethyl)thiophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Mercaptobenzotrifluorid, 2-(Trifluormethyl)benzolthiol, 2-(Trifluormethyl)phenylmercaptan
PC7771-100G PC7771-25G PC7771-5G
APOSPC7771-100GEA 522 EUR
APOSPC7771-100G APOSPC7771-25G APOSPC7771-5G
2-(Trifluormethyl)thiophenol 97%
2-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃S
Molecular Weight: 178,18 g/mol
Siedepunkt: 175…177 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00068896
CAS-Nummer: 13333-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III