3-(Trifluormethyl)thiophenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Trifluormethyl)phenylmercaptan, 3-(Trifluormethyl)benzolthiol, 3-Mercaptobenzotrifluorid

PC7772-25G PC7772-5G
APOSPC7772-25GEA 272 EUR
APOSPC7772-25G APOSPC7772-5G
3-(Trifluormethyl)thiophenol 98%
3-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃S
Molecular Weight: 178,18 g/mol
Siedepunkt: 71…72 °C/20mmHg
Flammpunkt: 68,3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041142
CAS-Nummer: 937-00-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR