Ethyl-2,3,4-trifluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2,3,4-trifluorobenzoate
PC7775-100G PC7775-25G PC7775-5G
APOSPC7775-100GEA 122 EUR
APOSPC7775-100G APOSPC7775-25G APOSPC7775-5G
Ethyl-2,3,4-trifluorbenzoat
Ethyl-2,3,4-trifluorbenzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204.1459 g/mol
Siedepunkt: 205…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06204408
CAS-Nummer: 351354-50-2