5-(Trifluormethyl)uracil 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dihydroxy-5-(trifluormethyl)pyrimidin
PC7780-25G PC7780-100G
APOSPC7780-25GEA 260 EUR
APOSPC7780-25G APOSPC7780-100G
5-(Trifluormethyl)uracil 98%
5-(Trifluormethyl)uracil
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
Molecular Weight: 180.09 g/mol
Siedepunkt: 350
Schmelzpunkt: 245…249 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006024
CAS-Nummer: 54-20-6
EINECS: 200-197-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III