1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,3,3-Trifluoroprop-1-en-2-yl acetate
PC7782-100G PC7782-25G PC7782-5G
APOSPC7782-100GEA 509 EUR
APOSPC7782-100G APOSPC7782-25G APOSPC7782-5G
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Formel: C₅H₅F₃O₂
Molecular Weight: 154,09 g/mol
Siedepunkt: 86…88 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040844
CAS-Nummer: 2247-91-8
EINECS: 218-838-2
UN: 3272
ADR: 3,II