3,5-Dichlor-2,4-difluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7783-5G PC7783-1G PC7783-25G PC7783-100G
APOSPC7783-5GEA 0 EUR
APOSPC7783-5G APOSPC7783-1G APOSPC7783-25G APOSPC7783-100G
3,5-Dichlor-2,4-difluoranilin 97%
3,5-Dichlor-2,4-difluoranilin
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Molecular Weight: 197,99 g/mol
Schmelzpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044104
CAS-Nummer: 83121-15-7