1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4-Trifluornitrobenzol
PC7789-100G
PC7789-250G
PC7789-25G
PC7789-500G
PC7789-1KG
APOSPC7789-100GEA
21.9
EUR
APOSPC7789-100G
APOSPC7789-250G
APOSPC7789-25G
APOSPC7789-500G
APOSPC7789-1KG
1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzol 99%
1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzol
Formel:
C₆H₂F₃NO₂ Molecular Weight: 177,08 g/mol Siedepunkt: 92 °C/20mmHg Dichte: 1,541 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041546 CAS-Nummer: 771-69-7 EINECS: 212-238-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...