1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene
PC7790-100G PC7790-250G PC7790-1KG
APOSPC7790-100GEA 65.4 EUR
APOSPC7790-100G APOSPC7790-250G APOSPC7790-1KG
1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol 98%
1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molecular Weight: 177,08 g/mol
Siedepunkt: 194…195 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007051
CAS-Nummer: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III