Ethyl-2,4,5-trifluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
PC7793-100G
PC7793-25G
PC7793-5G
APOSPC7793-100GEA
91.5
EUR
APOSPC7793-100G
APOSPC7793-25G
APOSPC7793-5G
Ethyl-2,4,5-trifluorbenzoat
Ethyl-2,4,5-trifluorbenzoat
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molecular Weight: 204.1459 g/mol Siedepunkt: 206 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094444 CAS-Nummer: 351354-41-1 |