Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
PC7794-100G PC7794-25G PC7794-500G
APOSPC7794-100GEA 132 EUR
APOSPC7794-100G APOSPC7794-25G APOSPC7794-500G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorbenzoat
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorbenzoat
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molecular Weight: 222,14 g/mol
Siedepunkt: 238…239 °C
Dichte: 1,382 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094158
CAS-Nummer: 122894-73-9