Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorbenzoylacetat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propanoate, 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionic Acid Ethyl Ester
PC7795-100G PC7795-25G PC7795-5G
APOSPC7795-100GEA 81.2 EUR
APOSPC7795-100G APOSPC7795-25G APOSPC7795-5G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorbenzoylacetat
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Formel: C₁₁H₈F₄O₃
Molecular Weight: 264.18 g/mol
Siedepunkt: 100 °C/0.075mmHg
Schmelzpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00523020
CAS-Nummer: 94695-50-8