Tetrafluorphthalsäureanhydrid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7797-25G PC7797-5G PC7797-100G
APOSPC7797-25GEA 126 EUR
APOSPC7797-25G APOSPC7797-5G APOSPC7797-100G
Tetrafluorphthalsäureanhydrid 98%
Tetrafluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈F₄O₃
Molecular Weight: 220.08 g/mol
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039697
CAS-Nummer: 652-12-0
EINECS: 211-485-5