1,3,5-Trifluor-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-Trifluornitrobenzol, 1-Nitro-2,4,6-trifluorbenzol
PC7800-25G PC7800-5G PC7800-1G
APOSPC7800-25GEA 235 EUR
APOSPC7800-25G APOSPC7800-5G APOSPC7800-1G
1,3,5-Trifluor-2-nitrobenzol 98%
1,3,5-Trifluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molecular Weight: 177.08 g/mol
Siedepunkt: 182…185 °C
Schmelzpunkt: 44318 °C
Dichte: 1.514 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014687
CAS-Nummer: 315-14-0
EINECS: 206-248-8