4-Chlor-1-fluor-2-nitrobenzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Chloro-2-fluoronitrobenzene

PC7803-25G PC7803-100G PC7803-5G PC7803-500G
APOSPC7803-25GEA 21.9 EUR
APOSPC7803-25G APOSPC7803-100G APOSPC7803-5G APOSPC7803-500G
4-Chlor-1-fluor-2-nitrobenzol 97%
4-Chlor-1-fluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molecular Weight: 175,55 g/mol
Siedepunkt: 237 °C
Schmelzpunkt: 8 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069418
CAS-Nummer: 345-18-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR