5,7-Difluorindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7807-1G PC7807-250MG PC7807-5G
APOSPC7807-1GEA 198 EUR
APOSPC7807-1G APOSPC7807-250MG APOSPC7807-5G
5,7-Difluorindol
5,7-Difluoroindole
Formel: C₈H₅F₂N
Molecular Weight: 153,13 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01075215
CAS-Nummer: 301856-25-7