1-(3,5-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7814-25G PC7814-5G
APOSPC7814-25GEA 178 EUR
APOSPC7814-25G APOSPC7814-5G
1-(3,5-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
1-(3,5-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClF₂N₅
Schmelzpunkt: 226 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094447
CAS-Nummer: 1030829-66-3