1-(3,4-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7816-25G PC7816-5G
APOSPC7816-25GEA 302 EUR
APOSPC7816-25G APOSPC7816-5G
1-(3,4-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
1-(3,4-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClF₂N₅
Schmelzpunkt: 213…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094449
CAS-Nummer: 537037-56-2