2,3,4-Trifluorphenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7817-100G PC7817-25G PC7817-5G
APOSPC7817-100GEA 319 EUR
APOSPC7817-100G APOSPC7817-25G APOSPC7817-5G
2,3,4-Trifluorphenol 98%
2,3,4-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148.08 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C/43mmHg
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042426
CAS-Nummer: 2822-41-5
UN: 2925
ADR: 4.1+8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR