2,4,6-Trifluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7817P-25G PC7817P-5G PC7817P-1G
APOSPC7817P-25GEA 339 EUR
APOSPC7817P-25G APOSPC7817P-5G APOSPC7817P-1G
2,4,6-Trifluorphenol 98%
2,4,6-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148.08 g/mol
Siedepunkt: 155
Schmelzpunkt: 47…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061216
CAS-Nummer: 2268-17-9
UN: 3261
ADR: 8 II