3,4,5-Trifluorphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7818-100G
PC7818-25G
PC7818-5G
APOSPC7818-100GEA
143
EUR
APOSPC7818-100G
APOSPC7818-25G
APOSPC7818-5G
3,4,5-Trifluorphenol 95%
3,4,5-Trifluorphenol
Formel:
C₆H₃F₃O Molecular Weight: 148.08 g/mol Siedepunkt: 177 °C Schmelzpunkt: 52…55 °C Dichte: 1.629 Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042427 CAS-Nummer: 99627-05-1 EINECS: 436-120-9 UN: 3261 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...