(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818F-100G PC7818F-25G PC7818F-5G PC7818F-500G
APOSPC7818F-100GEA 24.8 EUR
APOSPC7818F-100G APOSPC7818F-25G APOSPC7818F-5G APOSPC7818F-500G
(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure 97%
(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Schmelzpunkt: 121…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082479
CAS-Nummer: 209995-38-0