(3,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818H-1G PC7818H-5G PC7818H-10G
APOSPC7818H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818H-1G APOSPC7818H-5G APOSPC7818H-10G
(3,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure 97%
(3,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Schmelzpunkt: 98…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083532
CAS-Nummer: 209991-62-8