(2,3,4-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,4-Trifluorbenzylcyanid
PC7818J-1G PC7818J-5G PC7818J-25G
APOSPC7818J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818J-1G APOSPC7818J-5G APOSPC7818J-25G
(2,3,4-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
(2,3,4-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Molecular Weight: 171.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061234
CAS-Nummer: 243666-13-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III