(2,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7818M-1G
PC7818M-5G
PC7818M-25G
APOSPC7818M-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7818M-1G
APOSPC7818M-5G
APOSPC7818M-25G
(2,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
(2,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₄F₃N Molecular Weight: 171.12 g/mol Siedepunkt: 84 °C/1mmHg Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061220 CAS-Nummer: 220141-74-2 UN: 3276 ADR: 6.1 III |