N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7819H-10G PC7819H-1G
APOSPC7819H-10GEA 329 EUR
APOSPC7819H-10G APOSPC7819H-1G
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea
Formel: C₇H₅F₃N₂S
Molecular Weight: 206.19 g/mol
Siedepunkt: 162…165 °C
Schmelzpunkt: 162…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053006
CAS-Nummer: 175205-26-2