(3,3,3-Trifluorpropyl)trichlorsilan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trichlor(3,3,3-trifluorpropyl)silan
PC7823-25G PC7823-5G
APOSPC7823-25GEA 162 EUR
APOSPC7823-25G APOSPC7823-5G
(3,3,3-Trifluorpropyl)trichlorsilan 97%
(3,3,3-Trifluorpropyl)trichlorsilan
Formel: F₃CCH₂CH₂SiCl₃
Molecular Weight: 231,5 g/mol
Siedepunkt: 113…114 °C
Dichte: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013602
CAS-Nummer: 592-09-6
EINECS: 209-744-2
UN: 2985
ADR: 3+8,II