1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)biguanid Hydrochlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7825-25G PC7825-5G
APOSPC7825-25GEA 208 EUR
APOSPC7825-25G APOSPC7825-5G
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₁ClF₃N₅
Schmelzpunkt: 209…213 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569535
CAS-Nummer: 18960-29-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR