(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trimethoxy(3,3,3-trifluorpropyl)silan
PC7826-100G
PC7826-25G
APOSPC7826-100GEA
159
EUR
APOSPC7826-100G
APOSPC7826-25G
(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Formel:
F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Molecular Weight: 218,25 g/mol Siedepunkt: 144 °C Dichte: 1,137 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039266 CAS-Nummer: 429-60-7 |