5-(3,5-Difluorphenyl)isoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7829-1G PC7829-250MG
APOSPC7829-1GEA 58 EUR
APOSPC7829-1G APOSPC7829-250MG
5-(3,5-Difluorphenyl)isoxazol
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₅F₂NO
Schmelzpunkt: 75…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664750
CAS-Nummer: 874800-58-5