2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC7832-1G PC7832-5G PC7832-250MG
APOSPC7832-1GEA 94.5 EUR
APOSPC7832-1G APOSPC7832-5G APOSPC7832-250MG
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₃F₃N₂S
Molecular Weight: 180,148 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00115113
CAS-Nummer: 136547-17-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III