3,4-Difluor-2-methoxybenzoesäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7836-1G PC7836-25G PC7836-5G
APOSPC7836-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7836-1G APOSPC7836-25G APOSPC7836-5G
3,4-Difluor-2-methoxybenzoesäure 97+%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03428593
CAS-Nummer: 875664-52-1