3,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7839-10G PC7839-250MG PC7839-5G
APOSPC7839-10GEA 311 EUR
APOSPC7839-10G APOSPC7839-250MG APOSPC7839-5G
3,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115911
CAS-Nummer: 654-11-5