(2-Fluor-5-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-nitrophenylacetic acid
PC7840-10G
PC7840-25G
PC7840-100G
APOSPC7840-10GEA
37.7
EUR
APOSPC7840-10G
APOSPC7840-25G
APOSPC7840-100G
(2-Fluor-5-nitrophenyl)essigsäure
(2-Fluor-5-nitrophenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆FNO₄ Molecular Weight: 199,140 g/mol Schmelzpunkt: 149…150 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04091773 CAS-Nummer: 195609-18-8 |