4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7851-1G PC7851-25G PC7851-5G
APOSPC7851-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7851-1G APOSPC7851-25G APOSPC7851-5G
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Schmelzpunkt: 144…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091008
CAS-Nummer: 220239-68-9