3-Brom-2,6-difluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-2,4-difluor-3-methylbenzol
PC7858-25G PC7858-5G
APOSPC7858-25GEA 198 EUR
APOSPC7858-25G APOSPC7858-5G
3-Brom-2,6-difluortoluol 99%
3-Brom-2,6-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412221
CAS-Nummer: 221220-97-9