3-Brom-4,5-difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7859-1G
PC7859-5G
PC7859-25G
APOSPC7859-1GEA
29
EUR
APOSPC7859-1G
APOSPC7859-5G
APOSPC7859-25G
3-Brom-4,5-difluoranilin 98%
3-Brom-4,5-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N Molecular Weight: 208,01 g/mol Schmelzpunkt: 66…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062370 CAS-Nummer: 875664-41-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |