Trimethyloxoniumtetrafluoroborat 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7865-100G PC7865-25G PC7865-5G
APOSPC7865-100GEA 101 EUR
APOSPC7865-100G APOSPC7865-25G APOSPC7865-5G
Trimethyloxoniumtetrafluoroborat 95%
Trimethyloxonium tetrafluoroborate

Versatile mild methylating agent

Formel: C₃H₉BF₄O
Molecular Weight: 147.91 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00011798
CAS-Nummer: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR