5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-[(Dimethylamino)methyl]-4-fluorophenol
PC7876-1G PC7876-5G
APOSPC7876-1GEA 56.7 EUR
APOSPC7876-1G APOSPC7876-5G
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine 99%
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine
Formel: C₉H₁₂FNO
Molecular Weight: 169.20 g/mol
Siedepunkt: 225 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412238
CAS-Nummer: 46049-91-6
UN: 2735
ADR: 8 III